4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9524-1G PC9524-10G
APOSPC9524-1GEA 1475 SEK
APOSPC9524-1G APOSPC9524-10G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₅F₆NO₂
MW: 297.16 g/mol
Smältpunkt: 229…232 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00276584
CAS nummer: 125647-79-2