1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9504-1G PC9504-500MG PC9504-5G
APOSPC9504-1GEA 2025 SEK
APOSPC9504-1G APOSPC9504-500MG APOSPC9504-5G
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂F₃NO₄S
MW: 323,29 g/mol
Smältpunkt: 107…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172809
CAS nummer: 251096-97-6