6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9501-1G PC9501-500MG PC9501-5G
APOSPC9501-1GEA 6275 SEK
APOSPC9501-1G APOSPC9501-500MG APOSPC9501-5G
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₇F₃N₂OS₂
Smältpunkt: 86…89 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00102587
CAS nummer: 175277-56-2