5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-2-thiol
PC9497-1G
PC9497-500MG
PC9497-5G
APOSPC9497-1GEA
6275
SEK
APOSPC9497-1G
APOSPC9497-500MG
APOSPC9497-5G
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Formel:
C₁₁H₇F₃N₂S MW: 256.25 g/mol Smältpunkt: 262…265 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00243479 CAS nummer: 344282-81-1 |