6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9495-1G PC9495-100MG
APOSPC9495-1GEA 5125 SEK
APOSPC9495-1G APOSPC9495-100MG
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO₂
Smältpunkt: 51…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00974920
CAS nummer: 338967-16-1