3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9490-1G PC9490-500MG
APOSPC9490-1GEA 1125 SEK
APOSPC9490-1G APOSPC9490-500MG
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₉F₃O₃S
MW: 302,27 g/mol
Smältpunkt: 118…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173491
CAS nummer: 339009-59-5