4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9483-100G PC9483-25G PC9483-5G
APOSPC9483-100GEA 2225 SEK
APOSPC9483-100G APOSPC9483-25G APOSPC9483-5G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Smältpunkt: 74…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861125
CAS nummer: 112279-60-4