2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9482-1G PC9482-500MG PC9482-5G
APOSPC9482-1GEA 3250 SEK
APOSPC9482-1G APOSPC9482-500MG APOSPC9482-5G
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid
Formel: C₁₅H₁₂F₃NO₄S
Smältpunkt: 169…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172802
CAS nummer: 250714-41-1