(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9465-1G PC9465-500MG
APOSPC9465-1GEA 9400 SEK
APOSPC9465-1G APOSPC9465-500MG
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₆N₂OS
MW: 356.29 g/mol
Smältpunkt: 59…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172636
CAS nummer: 318239-53-1