1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9463-1G PC9463-500MG
APOSPC9463-1GEA 7850 SEK
APOSPC9463-1G APOSPC9463-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₈F₆N₂O₃
Smältpunkt: 192…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01936007
CAS nummer: 158712-29-9