[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno-[2,3-c]pyrazol-5-yl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
PC9460-1G PC9460-500MG
APOSPC9460-1GEA 10875 SEK
APOSPC9460-1G APOSPC9460-500MG
[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno-[2,3-c]pyrazol-5-yl]methanol
[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno-[2,3-c]pyrazol-5-yl]methanol
Formel: C₈H₇F₃N₂OS
MW: 236,22 g/mol
Smältpunkt: 88…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01936006
CAS nummer: 338982-22-2