2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
PC9457-100G PC9457-25G PC9457-5G
APOSPC9457-100GEA 1175 SEK
APOSPC9457-100G APOSPC9457-25G APOSPC9457-5G
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
Smältpunkt: 114…118 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00233313
CAS nummer: 211693-73-1