7-Fluoroindole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9454-1G PC9454-5G PC9454-25G
APOSPC9454-1GEA 275 SEK
APOSPC9454-1G APOSPC9454-5G APOSPC9454-25G
7-Fluoroindole 98%
7-Fluoroindole
Formel: C₈H₆FN
Smältpunkt: 60…65 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01074502
CAS nummer: 387-44-0