Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9443-1G PC9443-500MG PC9443-5G
APOSPC9443-1GEA 1825 SEK
APOSPC9443-1G APOSPC9443-500MG APOSPC9443-5G
Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₁F₃O₃S
MW: 316,3 g/mol
Smältpunkt: 60…61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202083
CAS nummer: 343375-98-4