1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9433-1G PC9433-250MG
APOSPC9433-1GEA 2600 SEK
APOSPC9433-1G APOSPC9433-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Smältpunkt: 65…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01936001
CAS nummer: 109925-42-0