Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9424-10G PC9424-1G PC9424-5G
APOSPC9424-10GEA 6425 SEK
APOSPC9424-10G APOSPC9424-1G APOSPC9424-5G
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₄
Smältpunkt: 81…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00793100
CAS nummer: 339101-25-6