6-Fluoroindole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole
PC9422-100G PC9422-25G
APOSPC9422-100GEA 2450 SEK
APOSPC9422-100G APOSPC9422-25G
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Smältpunkt: 72…77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00056933
CAS nummer: 399-51-9