4-Methyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Leverantör: Apollo Scientific
PC9419-1G PC9419-500MG
APOSPC9419-1GEA 9400 SEK
APOSPC9419-1G APOSPC9419-500MG
4-Methyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Methyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₁₀H₈F₃N₅S₂
MW: 319,33 g/mol
Smältpunkt: 306…309 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01444047
CAS nummer: 338747-58-3