Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9414-1G PC9414-250MG
APOSPC9414-1GEA 4525 SEK
APOSPC9414-1G APOSPC9414-250MG
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₀FNO₅
Smältpunkt: 101…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00138765
CAS nummer: 320417-11-6