2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9412-1G
PC9412-250MG
APOSPC9412-1GEA
2675
SEK
APOSPC9412-1G
APOSPC9412-250MG
2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
2-Amino-4,6-difluorophenol
Formel:
C₆H₅F₂NO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01862077 CAS nummer: 133788-83-7 |