Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9409-1G PC9409-5G PC9409-100MG
APOSPC9409-1GEA 670 SEK
APOSPC9409-1G APOSPC9409-5G APOSPC9409-100MG
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₁₂H₈FNO₅S
MW: 297,26 g/mol
Smältpunkt: 112…114 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00202715
CAS nummer: 252026-46-3