Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9408-1G PC9408-250MG PC9408-500MG
APOSPC9408-1GEA 5975 SEK
APOSPC9408-1G APOSPC9408-250MG APOSPC9408-500MG
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₄FNO₄
MW: 267,26 g/mol
Smältpunkt: 150…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202776
CAS nummer: 318247-24-4