Methyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9403-1G PC9403-5G
APOSPC9403-1GEA 2075 SEK
APOSPC9403-1G APOSPC9403-5G
Methyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylate 97%
Methyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₄ClF₃N₂O₂
MW: 322,72 g/mol
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172275
CAS nummer: 321430-51-7