2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9396-10G PC9396-25G PC9396-5G
APOSPC9396-10GEA 325 SEK
APOSPC9396-10G APOSPC9396-25G APOSPC9396-5G
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
Kokpunkt: 161…162 °C
Densitet: 1,753 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094041
CAS nummer: 351003-21-9