Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9394-1G PC9394-500MG
APOSPC9394-1GEA 9400 SEK
APOSPC9394-1G APOSPC9394-500MG
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₁Cl₂F₃N₂O₂
MW: 343.13 g/mol
Smältpunkt: 84…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00664157
CAS nummer: 251310-42-6