Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9391-1G PC9391-500MG PC9391-5G
APOSPC9391-1GEA 6275 SEK
APOSPC9391-1G APOSPC9391-500MG APOSPC9391-5G
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂O₂
MW: 276,26 g/mol
Smältpunkt: 91…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00793102
CAS nummer: 339101-34-7