Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9389-1G PC9389-500MG
APOSPC9389-1GEA 7100 SEK
APOSPC9389-1G APOSPC9389-500MG
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Formel: C₁₅H₁₃ClF₃N₃O₂S
MW: 391.8 g/mol
Smältpunkt: 149…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00180791
CAS nummer: 321430-29-9