2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Oxalic monohydrazide mono(3-trifluoromethyl)anilide
PC9383-1G PC9383-500MG PC9383-5G
APOSPC9383-1GEA 3250 SEK
APOSPC9383-1G APOSPC9383-500MG APOSPC9383-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₈F₃N₃O₂
Smältpunkt: 199…201 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00122710
CAS nummer: 324016-20-8