1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9380-1G PC9380-5G PC9380-250MG
APOSPC9380-1GEA 585 SEK
APOSPC9380-1G APOSPC9380-5G APOSPC9380-250MG
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂FNO₄S
Smältpunkt: 96…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172808
CAS nummer: 251096-96-5