5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[(4-Fluoropheny)lthio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
PC9368-1G PC9368-500MG
APOSPC9368-1GEA 6000 SEK
APOSPC9368-1G APOSPC9368-500MG
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₈F₄N₂OS
MW: 304,27 g/mol
Smältpunkt: 61…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01935982
CAS nummer: 321848-46-8