2,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9367-1G PC9367-10G PC9367-5G
APOSPC9367-1GEA 225 SEK
APOSPC9367-1G APOSPC9367-10G APOSPC9367-5G
2,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
2,4,5-Trifluorocinnamic acid
Formel: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Smältpunkt: 184…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061211
CAS nummer: 247170-17-8