1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
PC9357-1G PC9357-500MG PC9357-5G
APOSPC9357-1GEA 6275 SEK
APOSPC9357-1G APOSPC9357-500MG APOSPC9357-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Formel: C₁₃H₁₃FN₂O₂S
Smältpunkt: 121…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00215160
CAS nummer: 338422-62-1