N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC9356-1G PC9356-500MG PC9356-5G
APOSPC9356-1GEA 3250 SEK
APOSPC9356-1G APOSPC9356-500MG APOSPC9356-5G
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
Formel: C₈H₈FN₃O₂
Smältpunkt: 223…226 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00119047
CAS nummer: 338395-87-2