2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 6650 SEK
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₂FNO₂
MW: 269.28 g/mol
Smältpunkt: 139…141 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01315828
CAS nummer: 338416-70-9