3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9346-10G PC9346-1G PC9346-5G
APOSPC9346-10GEA 9425 SEK
APOSPC9346-10G APOSPC9346-1G APOSPC9346-5G
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₆FNO₅S
Smältpunkt: 159…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00214992
CAS nummer: 303152-17-2