3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9345-5G PC9345-1G PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA 260 SEK
APOSPC9345-5G APOSPC9345-1G APOSPC9345-10G
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BClFO₂
Smältpunkt: 255…260 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051800
CAS nummer: 144432-85-9