2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9342-10G PC9342-1G PC9342-5G
APOSPC9342-10GEA 8550 SEK
APOSPC9342-10G APOSPC9342-1G APOSPC9342-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)indole
Formel: C₁₄H₉F₂N
MW: 229.23 g/mol
Smältpunkt: 170…173 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 68290-36-8