3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9334-1G PC9334-500MG PC9334-5G
APOSPC9334-1GEA 3250 SEK
APOSPC9334-1G APOSPC9334-500MG APOSPC9334-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide
Formel: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
MW: 266.3 g/mol
Smältpunkt: 107…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00215161
CAS nummer: 338751-50-1