2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9324-25G PC9324-5G PC9324-10G
APOSPC9324-25GEA 2375 SEK
APOSPC9324-25G APOSPC9324-5G APOSPC9324-10G
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kokpunkt: 165 °C
Densitet: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083538
CAS nummer: 126202-23-1
UN: 1989
ADR: 3,III