2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9293-25G
PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA
770
SEK
APOSPC9293-25G
APOSPC9293-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ Smältpunkt: 147…149 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00792436 CAS nummer: 162101-25-9 |