6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC9287-1G PC9287-5G PC9287-10G
APOSPC9287-1GEA 430 SEK
APOSPC9287-1G APOSPC9287-5G APOSPC9287-10G
6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
6-Fluoro-o-toluonitrile
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Smältpunkt: 43…45 °C
Flampunkt: 90,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660277
CAS nummer: 198633-76-0