2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC9265-25G PC9265-5G PC9265-100G
APOSPC9265-25GEA 260 SEK
APOSPC9265-25G APOSPC9265-5G APOSPC9265-100G
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Kokpunkt: 179…180 °C
Smältpunkt: 18…20 °C
Densitet: 1,759 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010308
CAS nummer: 344-65-0