2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9261-1G PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA 2400 SEK
APOSPC9261-1G APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Densitet: 1,3473 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08741366
CAS nummer: 870066-15-2