Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9258-1G PC9258-10G
APOSPC9258-1GEA 1200 SEK
APOSPC9258-1G APOSPC9258-10G
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate
MW: 306,24 g/mol
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00112557
CAS nummer: 91041-20-2