3-Fluoro-2-formylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-Fluoropicolinaldehyde, 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde
PC9249-1G PC9249-25G PC9249-5G
APOSPC9249-1GEA 600 SEK
APOSPC9249-1G APOSPC9249-25G APOSPC9249-5G
3-Fluoro-2-formylpyridine 97%
3-Fluoro-2-formylpyridine
Formel: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Smältpunkt: 51…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07781234
CAS nummer: 31224-43-8