3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC9220-1G PC9220-250MG PC9220-5G
APOSPC9220-1GEA 465 SEK
APOSPC9220-1G APOSPC9220-250MG APOSPC9220-5G
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Smältpunkt: 212…215 °C
Densitet: 0,939 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234940
CAS nummer: 590371-38-3