4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9217-5G PC9217-1G PC9217-25G
APOSPC9217-5GEA 500 SEK
APOSPC9217-5G APOSPC9217-1G APOSPC9217-25G
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266.01 g/mol
Smältpunkt: 173…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03788556
CAS nummer: 403-18-9