4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9210-1G PC9210-5G
APOSPC9210-1GEA 2300 SEK
APOSPC9210-1G APOSPC9210-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Smältpunkt: 92…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 914637-17-5