2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC9199-25G PC9199-5G
APOSPC9199-25GEA 2750 SEK
APOSPC9199-25G APOSPC9199-5G
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
MW: 272,99 g/mol
Smältpunkt: 79…83 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08741351
CAS nummer: 100366-75-4