(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9191-1G
PC9191-5G
APOSPC9191-1GEA
295
SEK
APOSPC9191-1G
APOSPC9191-5G
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₉FO₃ Smältpunkt: 93 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06800744 CAS nummer: 883531-28-0 |